Learn More
Merck Disque d’ultrafiltration YM
Marque:  Merck 14451
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10506712
  • 605.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 23-07-2024
Description
Membrane en cellulose régénérée pour ultrafiltration, Seuil de coupure 100 000 Daltons, Diamètre 90mm, Très faible absorption des protéines, Conditionnement par 5 membranes
Spécification
Spécification
Ultrafiltration
5Pack
Disque d’ultrafiltration YM
90 mm