Learn More
YM155, TRC
Code produit 30452131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452131 25 mg 25mg
30449320 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30452131 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCY10030025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 781661-94-7
Formule moléculaire C20H19BrN4O3
Poids moléculaire (g/mol) 443.29
Synonyme Sepantronium bromide, YM 155, YM155
Nom IUPAC 1-(2-méthoxyéthyle)-2-méthyl-3-(pyrazine-2-ylméthyle)benzo[f]benzimidazol-3-ium-4,9-dione ; bromure
SMILES [Br-].COCCn1c(C)[n+](Cc2cnccn2)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c13
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,9-Dihydro-1-(2-methoxyethyl)-2-methyl-4,9-dioxo-3-(2-pyrazinylmethyl)-1H-naphth[2,3-d]imidazolium Bromide
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H19N4O3.BrH/c1-13-23(9-10-27-2)17-18(24(13)12-14-11-21-7-8-22-14)20(26)16-6-4-3-5-15(16)19(17)25;/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 442.0641