Learn More
MP Biomedicals™ YNB avec sulfate d’ammonium (poudre)
Code produit 11387809 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
227 g
Conditionnement:
227g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387809 227 g 227g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11387809 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 114027512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    168.00€ / 227g
    Économisez 9.00€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Provoque une croissance vigoureuse de Saccharomyces cerevisiae. YNB avec sulfate d’ammonium (poudre) de MP Biomedicals est une composition bien définie des sels, des vitamines et une source d’azote. Il s’agit d’un composant de milieux de levures synthétiq
Spécification
Forme Poudre
À utiliser avec (application) YNB avec sulfate d’ammonium est une composante de milieux de levure synthétiques définis.
Quantité 227 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • YNB with Ammonium Sulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium sulphate, potassium dihydrogenphosphate, calcium chloride