Learn More
YO-01027, MedChemExpress
Code produit 16485728
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485728 10 mg
16480196 2 mg
16428417 5 mg
16453366 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16485728 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13526
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress YO-01027 (Dibenzazepine;DBZ) is a potent γ-secretase inhibitor with IC50 values of 2.92 and 2.64 nM for Notch and APPL cleavage, respectively.
YO-01027 (Dibenzazepine
Spécification
Nom chimique ou matériau YO-01027
CAS 209984-56-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H23F2N3O3
Quantité 10 mg
Synonyme Dibenzazepine DBZ
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (107.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(N[C@@H](C)C(N[C@H]1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3N(C)C1=O)=O)CC4=CC(F)=CC(F)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 463.48
Poids de la formule 463.48
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death