missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YO-01027, MedChemExpress

Code produit 16453366
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16453366 25 mg
16485728 10 mg
16480196 2 mg
16428417 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16453366 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13526

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress YO-01027 (Dibenzazepine;DBZ) is a potent γ-secretase inhibitor with IC50 values of 2.92 and 2.64 nM for Notch and APPL cleavage, respectively.

YO-01027 (Dibenzazepine

Spécification

Nom chimique ou matériau YO-01027
CAS 209984-56-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H23F2N3O3
Quantité 25 mg
Synonyme Dibenzazepine DBZ
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (107.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(N[C@@H](C)C(N[C@H]1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3N(C)C1=O)=O)CC4=CC(F)=CC(F)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 463.48
Poids de la formule 463.48
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.