Learn More
Yoda 1, TRC
Code produit 30456560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456560 10 mg 10mg
30453695 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30456560 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCY10078510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 448947-81-7
Formule moléculaire C13H8Cl2N4S2
Poids moléculaire (g/mol) 355.27
Synonyme 2-[5-[[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]thio]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]pyrazine, [5-[[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]thio]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-pyrazine
Nom IUPAC 2-[(2,6-dichlorophényl)méthylsulfanyl]-5-pyrazine-2-yl-1,3,4-thiadiazole
SMILES Clc1cccc(Cl)c1CSc2nnc(s2)c3cnccn3
Spécification
Nom chimique ou matériau Yoda 1
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H8Cl2N4S2/c14-9-2-1-3-10(15)8(9)7-20-13-19-18-12(21-13)11-6-16-4-5-17-11/h1-6H,7H2
Poids de la formule 353.9567