Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de yohimbine, 99 %
Code produit. 10356450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10356450
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le chlorhydrate de yohimbine, numéro CAS 65-19-0, est un antagoniste des récepteurs α2-adrénergiques, qui bloque les récepteurs α2-adrénergiques centraux dans le cerveau.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le chlorhydrate de yohimbine est un alcaloïde indole dérivé de l’écorce des arbres
  • Il s’agit d’un antagoniste des récepteurs α2-adrénergiques dans le cerveau, ce qui réduit les effets de la xylazine, qui est un agoniste d’α2-adrénergique
Applications
  • Le chlorhydrate de yohimbine bloque les récepteurs de l’α2-adrénergique centraux dans le cerveau
  • Il peut réduire ou éliminer les effets de la xylazine, qui est un agoniste d’α2-adrénergique
  • Il peut avoir un effet antidiurétique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-19-0
Formule moléculaire C21H27ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 390.91
Numéro MDL MFCD00012674
Clé InChI PIPZGJSEDRMUAW-VJDCAHTMSA-N
Synonyme yohimbine hydrochloride, antagonil, yohimbe, yohimbine hcl, aphrodine hydrochloride, yohimbine monohydrochloride, unii-nb2e1yp49f, yohimbin hydrochloride usp, nb2e1yp49f
CID PubChem 6169
Nom IUPAC Méthyle (1S,15R,18S,19R,20 S)-18-hydroxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodécahydroyohimban-19-carboxylate ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2CN3CCC4=C(NC5=CC=CC=C45)[C@@H]3C[C@H]12
Spécification
Nom chimique ou matériau Yohimbine hydrochloride
Point de fusion 285°C to 288°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 10300
Conditions de rotation spécifiques +99° (20°C c=1%,H2O,dry substance)
Rotation spécifique + 99
Poids de la formule 390.9
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Yohimbine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.