Learn More
Yohimbine Hydrochloride, MedChemExpress
Description
Yohimbine Hydrochloride is an alpha 2-adrenoreceptor antagonist, blocking the pre- and postsynaptic alpha-2 adrenoreceptors and causing an increased release of noradrenaline and dopamine.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Yohimbine Hydrochloride |
| CAS | 65-19-0 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H27ClN2O3 |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (85.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (8.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H][C@]12C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CCN1C[C@@]5(CC[C@H](O)[C@H](C(OC)=O)[C@]5(C2)[H])[H].[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 390.9 |
| Poids de la formule | 390.9 |
| Afficher plus |