Description
- YOUTILITY™ Le bonnet blanc est de forme ergonomique et fabriqué à partir de matériaux biocompatibles.
- Forme ergonomique YOUTILITY™ Le bouchon à vis GL 45 est doté d'une conception sans joint compatible avec les deux DURAN™ Bouteilles originales GL 45 et YOUTILITY™ bouteilles
- Bouchon moulé en matériau biocompatible, USP < 88 > Matériaux certifiés de classe VI, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans la fabrication pharmaceutique
- Blanc YOUTILITY™ Les bouchons sont codés Retrace pour assurer la traçabilité.
- Le code de traçabilité peut être utilisé pour télécharger un certificat de conformité spécifique à un lot
- Matériaux de qualité pharmaceutique
- Le polypropylène et le mélange-maître sont conformes à USP < 88 > °121 C Classe VI
- Code de traçabilité pour la traçabilité du lot
- Certificat de conformité (CoC)
- Forme ergonomique avec une poignée confortable
- Forme de cône inversé pour une préhension plus sûre
- Filetage court pour une ouverture et une fermeture plus rapides
- Le système d’étanchéité sans ligne testé assure un joint étanche aux liquides
- Compatible avec YOUTILITY et les bouteilles originales GL 45
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Description | Bouchon à vis GL-45 |
| Matériau | Polypropylène |
| Longueur (métrique) | 25,2 mm |
| Filetage (métrique) | 92 mm |
| Certifiés | USP <88>, classe VI |
| Finition de col | 92 mm |
| Diamètre (métrique) | 49,5 mm |