Learn More
Abcam Équivalent YOYO-1™ *
Code produit 32112525 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 μl
Conditionnement:
200µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32112525 200 μl 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32112525 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab275546200uL
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
MW 1270,6 Da. Excellente contre-coloration à haute affinité pour l’ADN et la chromatine. Augmentation élevée de fluorescence lors de la liaison à l’acide nucléique. Cellule imperméable.
MW 1270,6 Da. Excellente contre-coloration à haute affinité pour l’ADN et la chromatine. Augmentation élevée de fluorescence lors de la liaison à l’acide nucléique. Cellule imperméable.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 200 μl