Learn More
Melford Capsules YPD, 1G
Code produit 30018952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30018952 1 kg 1kg
30018953 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018952 Fournisseur Melford Code fournisseur Y200851000.0
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mélanger 65 capsules dans un litre d'eau distillée jusqu'à dispersion homogène.
Mélanger 65 gélules dans un litre d’eau distillée jusqu’à ce qu’ils soient dispersion uniformes.
Mélanger 65 capsules dans un litre d'eau distillée jusqu'à dispersion homogène. Chauffer en remuant constamment et laisser bouillir pendant une minute pour dissoudre complètement. Répartir et autoclaver à 121 °C pendant 15 minutes.
Ingrédients :
Peptone : 20 g/l
Dextrose : 20 g/l
Extrait de levure : 10 g/l
Agar : 15 g/l
Spécification
Quantité 1 kg