Learn More
MP Biomedicals™ Bouillon YPD (YEPD) (poudre)
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
454 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
454g
Description
- Contient du dextrose, de la peptone et de l’extrait de levure
- pH 6,5 à 300 °C
- Conditionnement de poudre en vrac
- 50 g/L
- Contenu / litre : 20 g de peptone, 10 g d’extrait de levure, 20 g de dextrose
Culture de cellules de levure
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Molecular Biology Certified™ |
| Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
| Forme | Poudre |
| Qualité | Biologie moléculaire |
| Type de produit | Bouillon YPD (YEPD) |
| Formule | Peptone de caséine type M 20 g/l, extrait de levure 10 g/l, dextrose 20 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour la croissance de Saccharomyces cerevisiae dans un milieu liquide |
| Type d’emballage | Poudre en vrac |
| Quantité | 1000 g |