Learn More
YS-035 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Code produit 18023872
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18023872 10 mg 10mg
18085722 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18023872 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 0416/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Inhibits K+ outward/pacemaker current
A Ca2+ blocker that strikingly prolongs cardiac action potentials by inhibiting pacemaker current and K+ outward currents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89805-39-0
Formule moléculaire C21H30ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 395.924
Clé InChI GYBONEHHSUABAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ys-035 hydrochloride, n,n-bis 2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl methylamine hydrochloride, n,n-bis-3,4-dimethoxyphenylethyl-n-methylamine hydrochloride, acmc-20fbbm, bis 2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl methyl amine hydrochloride, ys-035 hydrochloride, analytical standard, for drug analysis, 2-3,4-dimethoxyphenyl-n-2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl-n-methylethanamine hydrochloride, n-2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl-3,4-dimethoxy-n-methyl-benzeneethanamine hydrochloride, n--2-3,4-paragraph signthorn 1/4 xno+/-1/2 >>u oo>>u-3,4-paragraph signthorn 1/4 xno>>u-n-1/4 x>>u+/-1/2 oo degrees .
CID PubChem 6917841
Nom IUPAC 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methylethanamine;hydrochloride
SMILES CN(CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)CCC2=CC(=C(C=C2)OC)OC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau YS-035 hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 395.93
Pourcentage de pureté >98%