Learn More
YSI™ Kits de membranes
Code produit 11900095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de sonde:
DO
Oxygène / Température
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de sonde Conditionnement
11900095 DO 1 pièce
11984366 Oxygène / Température 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11900095 Fournisseur YSI™ Code fournisseur 605306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.20€
    75.59€ / 1 pièces
    Économisez 2.61€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Spécification
À utiliser avec (équipement) Modèle YSI™ 556
Type Kit de membranes
Comprend Six membranes à bouchon de 1,25 mm, solution de KCl
Type de sonde DO