Learn More
YSI™ Bouchon de capteur ODO pour l’instrument de mesure optique de l’oxygène dissous ProODO
Code produit 11968736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
11968736 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11968736 Fournisseur YSI™ Code fournisseur 626320
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Bouchon de capteur à utiliser avec l’instrument de mesure optique de l’oxygène dissous portatif ProODO de YSI (réf. de catalogue 14-660-204).
Accessoire de rechange pour capteurs à vis PRO ODO. Comprend : bouchon de capteur à vis, séquence de codes d’étalonnage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Bouchon de capteur à visser et séquence de code d’étalonnage