Learn More
YSI™ Câble de terrain Pro Plus Quatro
Code produit 11968089
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Instrument Professional Plus
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11968089 Instrument Professional Plus 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11968089 Fournisseur YSI™ Code fournisseur 60579030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Capteur de conductivité / température
Pour une utilisation avec un instrument Professional Plus.
  • Câble à 4 ports
  • Câble de terrain véritable avec connecteurs MS (spécifications militaires)
  • Protection de sonde robuste et pondérée
  • Mesurez la conductivité / température, l’oxygène dissous et deux ISE parmi le pH, l’ORP, l’ammonium, le nitrate ou le chlorure
  • Longueur de câble : 30 m
Garantie
Deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Instrument Professional Plus