Learn More
YSI™ Kit de membrane à bouchon pour OD série Pro
Code produit 11967127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Membrane en polyéthylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11967127 Membrane en polyéthylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11967127 Fournisseur YSI™ Code fournisseur 605913
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Couleur Jaune
Type Kit de membranes
À utiliser avec (application) Pour les capteurs galvaniques de série pro
Comprend Flacon d’électrolyte NaCl,  disque de ponçage, 6 membranes pour oxygène dissous à bouchons vissés de 1,25 ml en polyéthylène, couleur jaune
Matériau Membrane en polyéthylène