Learn More
YSI™ Kits d’entretien de sondes pour sondes à oxygène dissous YSI
Code produit 11978876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit de membrane haute sensibilité : 150 membranes
Kit de membrane haute sensibilité : 30 membranes, KCl
Kit de membrane standard
Quantité:
10 x 150 membranes
30 Membranes/Paquet.
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type Quantité Unit Size
11978876 Kit de membrane standard 30 Membranes/Paquet. 10 pièces
11969176 Kit de membrane haute sensibilité : 150 membranes 10 x 150 membranes 10 pièces
11988876 Kit de membrane haute sensibilité : 30 membranes, KCl 30 Membranes/Paquet. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11978876 Supplier YSI™ Supplier No. 098094
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour réapprovisionner la sonde à oxygène sur les sondes à oxygène dissous YSI
  • Les kits de membrane comprennent 150 membranes en PTFE de 1 ml standard ou 150 membranes en PTFE de 0,5 ml haute sensibilité, en 10 boîtes de 50
  • Les kits membrane / KCI comprennent 30 membranes standard ou haute sensibilité, un flacon compte-gouttes de 1 oz (30 ml) avec cristaux KCI pour l’ajout d’eau distillée et un outil de contour de sonde
  • À utiliser avec les sondes 13-299-43 (Modèle 5739), 13-298-80 (Modèle 5750), 15-176-50 (Modèle 5718), 13-298-16 (moniteur d’oxygène biologique Modèle 5300) et 13-298-56, -57 ou -62 (appareils portatifs de mesure d’oxygène dissous Modèle 55)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) 5718, 5739, 5750, 5300 et sondes à impulsions rapides
Type Kit de membrane standard
Comprend Flacon d’électrolyte, 2 joints toriques, 30 membranes de film fluoropolymère FEP de 1 ml
Type de sonde DO
Quantité 30 Membranes/Paquet.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.