Learn More
YSI™ Sonde de DBO à agitation automatique ProBOD
Description
- S’adapte aux flacons standard de DBO de 300 ml de style américain avec divers entonnoirs disponibles pour une utilisation avec d’autres cônes
- La conception modulaire permet un entretien facile
- Utilise des membranes à bouchon à vis pratiques
- L’agitateur garantit un échantillon représentatif
- Version : 115 V
- Avec câble de 2 m
- Comprend une boîte de six membranes à bouchons en PE à vis et une solution
Spécification
Spécification
| Longueur (impériale) du câble | 6 pieds |
| Longueur (métrique) du câble | 2 m |
| Comprend | Six membranes à bouchons en PE à vis et solution |
| Garantie | 1 an |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments de tests pour l’eau |
| Type de sonde | DBO avec agitation automatique |
| À utiliser avec (application) | Simplifie les mesures de DBO |