Learn More
YSI™ OXYMETRE OPTIQUE PRO ODO Oxymètre optique Pro ODO
Description
Oxymètre optique Pro ODO
• Analyse optique
• Maintenance réduite
• Simplicité d'utilisation
• L'oxymètre Pro ODO utilise une sonde optique pour effectuer la mesure de l'oxygène dissous dans l'eau
• Avantages: maintenance minime de l'électrode, calibration annuelle suffisante selon condition d'utilisation, recalibration de l'électrode inutile d'un appareil à l'autre (données de calibration stockées à l'intérieur de la sonde)
• La mesure optique ne consomme pas d'oxygène dissous: agitation inutile lors de l'analyse
• Grand écran LCD rétro-éclairé, boîtier étanche IP67 et connectiques moulées
• Affichage multilangues: français, anglais, italien, espagnol et allemand
• Possibilité d'alimenter le boitier via le port USB de l'appareil
• Certifié RoHS
• Accessoires obligatoires sonde optique, longueur de câble au choix de 1 à 100 mètres
• Inclus avec le logiciel Data Manager Desktop.
• Analyse optique
• Maintenance réduite
• Simplicité d'utilisation
• L'oxymètre Pro ODO utilise une sonde optique pour effectuer la mesure de l'oxygène dissous dans l'eau
• Avantages: maintenance minime de l'électrode, calibration annuelle suffisante selon condition d'utilisation, recalibration de l'électrode inutile d'un appareil à l'autre (données de calibration stockées à l'intérieur de la sonde)
• La mesure optique ne consomme pas d'oxygène dissous: agitation inutile lors de l'analyse
• Grand écran LCD rétro-éclairé, boîtier étanche IP67 et connectiques moulées
• Affichage multilangues: français, anglais, italien, espagnol et allemand
• Possibilité d'alimenter le boitier via le port USB de l'appareil
• Certifié RoHS
• Accessoires obligatoires sonde optique, longueur de câble au choix de 1 à 100 mètres
• Inclus avec le logiciel Data Manager Desktop.
Informations sur la commande
Meter Kit is also available (09324507).
Garantie
Three-year instrument warranty
Spécification
Spécification
| Comprend | Data Manager software, the ProComm II communications saddle, and USB cable |
| Types de capteur | Optical |
| Résolution (température) | 0,1°C |
| Précision (température) | ±0.2°C |
| Certifications/Conformité | RoHS, CE, WEEE, C-Tick, VCCI, FCC, IP67, GLP |
| Indice IP | IP 67 |
| Poids (métrique) | 0.47 kg |
| Poids (impériale) | 1.05 lb. |
| Garantie | 3 ans |
| Gamme (OD) | 0 to 50mg/L |
| Afficher plus |