Learn More
YSI™ Solution d'étalonnage ORP de Zobell
Code produit 12744526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de solution de remplissage:
Solution d’étalonnage d’ORP
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de solution de remplissage Conditionnement
12744526 Solution d’étalonnage d’ORP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12744526 Fournisseur YSI™ Code fournisseur 061320
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Pour calibrer l'ORP/Redox sur plusieurs YSI instruments
  • Un tableau pratique des températures, avec les valeurs ORP correspondantes, est imprimé sur le côté du récipient pour faciliter la saisie des valeurs d'étalonnage.
  • La puissance concentrée permet de fabriquer 125 mL de solution étalon.
  • Bouteille en plastique (125 ml)
Dates d'expiration :
Non mélangé : 2
ans Mélangé : 6 mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Solution d’étalonnage
À utiliser avec (application) Calibrage ORP/Redox sur YSI™ instruments
Type de solution de remplissage Solution d’étalonnage d’ORP
Comprend Un tableau des températures avec les valeurs ORP correspondantes se trouve sur le côté du récipient.
Volume (métrique) d’échantillon 119 mL
Garantie 2 ans