Learn More
Feuille d’ytterbium, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11365789 50 x 50 mm 1 pièce
11335928 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11365789 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010426.FI
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-64-4 | Yb | 173.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-64-4
Formule moléculaire Yb
Poids moléculaire (g/mol) 173.05
Numéro MDL MFCD00011286
Clé InChI NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
CID PubChem 23992
ChEBI CHEBI:33381
Nom IUPAC ytterbium
SMILES [Yb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium foil
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) thick
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈4.4g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Pourcentage de pureté 99.9%