Learn More
Poudre d’ytterbium, maille de -200, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15482567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15482567 2 g 2g
15492567 10 g 10g
15402577 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15482567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045920.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-64-4 | Yb | 173.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-64-4
Formule moléculaire Yb
Poids moléculaire (g/mol) 173.05
Numéro MDL MFCD00011286
Clé InChI NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
CID PubChem 23992
ChEBI CHEBI:33381
Nom IUPAC ytterbium
SMILES [Yb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium powder
Couleur Argent
Quantité 2 g
Dimensions de la maille −200 Mesh
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Poudre
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3089
Pourcentage de pureté 99.9%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ytterbium powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ytterbium