Learn More
Cible de pulvérisation en ytterbium, 50,8 mm de diamètre x 1,59 mm d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457025 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15457025 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045620.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-64-4 | Yb | 173.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium sputtering target
Note relative au nom 50.8mm dia. x 1.59mm thick
Quantité 1 Ea.
CAS 7440-64-4
Odeur Odorless
Formule moléculaire Yb
Numéro MDL MFCD00011286
Synonyme unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
Clé InChI NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Yb]
Nom IUPAC ytterbium
Poids moléculaire (g/mol) 173.05
CID PubChem 23992
ChEBI CHEBI:33381