Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creusets cylindriques en oxyde de zirconium stabilisés à l’yttria
Code produit 15483825
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10mL
50 ml
100mL
200mL
Diamètre (métrique) externe:
20 mm
24mm
37mm
45mm
55mm
Hauteur (métrique):
37 mm
43mm
72mm
90mm
112mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) unitSize
15483825 100mL 45mm 90mm 1 pièce
15453825 5 ml 20 mm 37 mm 1 pièce
15473825 50 ml 37mm 72mm 1 pièce
15493825 200mL 55mm 112mm 1 pièce
15463825 10mL 24mm 43mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15483825 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 041276.KF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Oxyde de zirconium
Quantité 1 unité
Capacité (métrique) 100mL
Diamètre (métrique) externe 45mm
Hauteur (métrique) 90mm
Product Type Creusets cylindriques en oxyde de zirconium stabilisés à l’yttria