Learn More
Bloc d’yttrium et aluminium, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ca), Ca 1 % max, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312038 100 g 100g
11302038 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012949.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium Aluminum lump
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Y:Al; 87:12 wt%
Quantité 100 g
Forme Grumeaux
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exclusion du Ca), Ca 1 % max.
Numéro MDL MFCD01074900
Pourcentage de pureté 99.9%