Learn More
Morceau d’yttrium-cobalt, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Yttrium Cobalt lump |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Y:Co; 84:15 wt% (Ca 1%) |
| Quantité | 25 g |
| Forme | Grumeaux |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Numéro MDL | MFCD00209676 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
| Qualité | Reacton |