Learn More
Feuille de métal en yttrium, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11381799 25 x 25 mm 25mm
11400290 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11381799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012443.FF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-65-5
Formule moléculaire Y
Poids moléculaire (g/mol) 88.91
Numéro MDL MFCD00011468
Clé InChI VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
CID PubChem 23993
ChEBI CHEBI:33331
Nom IUPAC yttrium
SMILES [Y]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium foil
Note relative au nom 0.025mm (0.001 in.) thick
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Poids ≈0.07g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Pourcentage de pureté 99.9%