Learn More
Feuille de métal en yttrium, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11345699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11345699 50 x 50 mm 1 pièce
11326547 25 x 25 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11345699 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000401.FI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    576.30€
    466.65€ / 1 pièces
    Économisez 109.65€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-65-5
Formule moléculaire Y
Poids moléculaire (g/mol) 88.91
Numéro MDL MFCD00011468
Clé InChI VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
CID PubChem 23993
ChEBI CHEBI:33331
Nom IUPAC yttrium
SMILES [Y]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium foil
Note relative au nom 0.127mm (0.005 in.) thick
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈0.36g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Pourcentage de pureté 99.9%