Learn More
Feuille d’yttrium, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 0,999, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11331479 25 x 25 mm 25mm
11470380 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11331479 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013960.FF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. 0,7 g/25 x 25 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-65-5
Formule moléculaire Y
Poids moléculaire (g/mol) 88.91
Numéro MDL MFCD00011468
Clé InChI VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
CID PubChem 23993
ChEBI CHEBI:33331
Nom IUPAC yttrium
SMILES [Y]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium
Couleur Gris
Note relative au nom Rare Earth Oxides Content
Aspect Gray foil
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Forme Feuille, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur