Learn More
Isopropanide d’yttrium(III), 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322428
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11322428
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014477.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2172-12-5 | C9H24O3Y | 269.19 g/mol
Yttrium(III) isopropoxide is used in asymmetric catalysis applications. It acts as a catalyst for stereoselective conjugate addition reactions and ring-opening polymerizations. It serves as a precursor for the generation of reactive enolates by enantioselective protonation reactions and nanocomposites synthesis. Further, it is used in the preparation of flat hafnium(IV) oxide films. In addition to this, it is used to improve the thermal conductivity of polycrystalline aluminum nitride (AlN) ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2172-12-5
Numéro MDL MFCD00015641
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) isopropoxide
Point de fusion 160°C
Point d’ébullition 200°C to 210°C (1 mmHg)(sublimation)
Formule moléculaire C22H29KO4
Quantité 1 g
Numéro UN UN2925
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hexane,toluene and terahydrofuran.
Clé InChI JTZQCHFUGHIPDF-RYVBEKKQSA-M
SMILES CC12CCC(=O)C=C1C=CC3C2CCC4(C3CCC4(CCC(=O)[O-])O)C.[K+]
Nom IUPAC potassium ; 3-[(10S,13R,17S)-17-hydroxy-10,13-diméthyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthren-17-yl]propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 396.57
CID PubChem 133109093
Poids de la formule 266.17
Pourcentage de pureté ≥90%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Yttrium(III) isopropoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Yttrium(III) isopropoxide