Learn More
Bouton/lingot d’yttrium,≈50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 11 mm (0,43 po) d’épaisseur, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486755 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15486755 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045114.KF
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium ingot/button
Couleur Gris
Note relative au nom ≈50.8mm (2.0 in.) dia. x 11mm (0.43 in.) thick
CAS 7440-65-5
Quantité 1 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈100g/piece
Forme ≈100 g/pièce
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule moléculaire Y
Numéro MDL MFCD00011468
Synonyme yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Clé InChI VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Y]
Nom IUPAC yttrium
Poids moléculaire (g/mol) 88.91
CID PubChem 23993
ChEBI CHEBI:33331
Pourcentage de pureté 99%