Learn More
YU238259, MedChemExpress
Code produit 16493917
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493917 50 mg
16460458 5 mg
16437776 100 mg
16427998 10 mg
16413726 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16493917 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19977
MedChemExpress YU238259 is an inhibitor of homology-dependent DNA repair (HDR), used for cancer research.
YU238259 is an inhibitor of homology-dependent DNA repair (HDR), used for cancer research.
Spécification
Nom chimique ou matériau YU238259
CAS 1943733-16-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H22ClN3O4S
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 110 mg/mL (239.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(S(NCC2=CC=C(C(NCCC3=CC=C(Cl)C=N3)=O)C=C2)(=O)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 459.95
Poids de la formule 459.95
Pourcentage de pureté 99.57%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease