Learn More
Yunaconitine, MedChemExpress
Code produit 16488948
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488948 10 mg
16401388 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16488948 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0333
MedChemExpress Yunaconitine(Guayewuanine B) is a highly toxic aconitum alkaloid.
Yunaconitine(Guayewuanine B) is a highly toxic aconitum alkaloid.
Spécification
Nom chimique ou matériau Yunaconitine
CAS 70578-24-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C35H49NO11
Quantité 10 mg
Synonyme Guayewuanine B
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 250 mg/mL (378.93 mM)
SMILES CO[C@@H]1C23[C@@]4([H])[C@](COC)(CN(CC)C2C([C@]5(OC(C)=O)[C@]6([H])[C@@]3([H])C[C@](O)([C@@H](OC)C5)[C@@H]6OC(C7=CC=C(OC)C=C7)=O)[C@@H]4OC)[C@H](O)C1
Poids moléculaire (g/mol) 659.76
Poids de la formule 659.76
Pourcentage de pureté 99.36%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation