Learn More
Yunnaconitine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Yunnaconitine |
| CAS | 70578-24-4 |
| Formule moléculaire | C35 H49 N O11 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | (1α,3α,6α,14α,16β)-20-Ethyl-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)-8-acetate 14-(4-methoxybenzoate)aconitane-3,8,13,14-tetrol, Isoaconitine (6CI), Vilmorrianine B (7CI), 11aH-12,3,6a-Ethanylylidene-7,9-methanonaphth[2,3-b]azocine','Aconitane-3,8,13,14-tetrol Deriv., 3α,13-Dihydroxyforesaconitine, Guayewuanine B, Yunaconitine |
| Formule InChI | InChI=1S/C35H49NO11/c1-8-36-16-32(17-41-3)22(38)13-23(43-5)35-21-14-33(40)24(44-6)15-34(47-18(2)37,26(29(35)36)27(45-7)28(32)35)25(21)30(33)46-31(39)19-9-11-20(42-4)12-10-19/h9-12,21-30,38,40H,8,13-17H2,1-7H3/t21-,22-,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29-,30-,32+,33+,34-,35+/m1/s1 |
| SMILES | CCN1C[C@]2(COC)[C@H](O)C[C@H](OC)[C@@]34[C@@H]5C[C@]6(O)[C@H](C[C@](OC(=O)C)([C@@H]([C@H](OC)[C@H]23)[C@@H]14)[C@H]5[C@H]6OC(=O)c7ccc(OC)cc7)OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 659.76 |
| Poids de la formule | 659.3306 |