Learn More
(Z)-1-Chloro-2-nonène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Z)-1-Chloro-2-nonene |
| CAS | 67242-75-5 |
| Formule moléculaire | C9H17Cl |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | (2Z)-1-Chloro-2-nonene |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H17Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8H,2-6,9H2,1H3/b8-7- |
| SMILES | CCCCCC\C=C/CCl |
| Nom IUPAC | (Z)-1-chloronon-2-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.68 |
| Poids de la formule | 160.1019 |