Learn More
(Z)-10-Tritriacontène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Z)-10-Tritriacontene |
| CAS | 99026-87-6 |
| Formule moléculaire | C33 H66 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | (10Z)-10-Tritriacontene |
| Formule InChI | InChI=1S/C33H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19,21H,3-18,20,22-33H2,1-2H3/b21-19- |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCC |
| Nom IUPAC | (Z)-tritriacont-10-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 462.877 |
| Poids de la formule | 462.516 |