Learn More
(Z)-11-(3-(Diméthylamino)propylidène)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxépine-2-carbaldehyde Chlorhydrate, TRC
Code produit 30012371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012371 2.5 mg 2.50mg
30004447 25 mg 25mg
30011767 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012371 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4714102.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C20 H21 N O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 343.8472
Synonyme Olopatadine Carbaldehyde Hydrochloride, Olopatadine Related Compound, Olopatadine Carbaldehyde (Z)-Isomer;
Nom IUPAC (11Z)-11-[3-(diméthylamino)propylidène]-6H-benzo[c][1]benzoxépine-2-carbaldehyde ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(C=O)cc13
Spécification
Nom chimique ou matériau (Z)-11-(3-(Dimethylamino)propylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepine-2-carbaldehyde Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H21NO2.ClH/c1-21(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-23-20-10-9-15(13-22)12-19(18)20;/h3-4,6-10,12-13H,5,11,14H2,1-2H3;1H/b18-8-;
Poids de la formule 343.1339
Pourcentage de pureté >95%