Learn More
(Z)-11-Hexadécénal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Z)-11-Hexadecenal |
| CAS | 53939-28-9 |
| Formule moléculaire | C16 H30 O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 11-Hexadecenal, (Z)-, (11Z)-11-Hexadecenal, (Z)-11-Hexadecen-1-al, (Z)-11-Hexadecenal, (Z)-11-Hexadecenyl aldehyde, 11(Z)-Hexadecenal, cis-11-Hexadecen-1-al, cis-11-Hexadecenal |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h5-6,16H,2-4,7-15H2,1H3/b6-5- |
| SMILES | CCCC\C=C/CCCCCCCCCC=O |
| Nom IUPAC | (Z)-héxidéc-11-enal |
| Poids moléculaire (g/mol) | 238.41 |
| Poids de la formule | 238.2297 |