Learn More
(Z)-2-(5-Méthoxy)phénol 4-(N-Benzyloxycarbonyl)pipéridinylméthanone Oxime, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Z)-2-(5-Methoxy)phenol 4-(N-Benzyloxycarbonyl)piperidinyl-methanone Oxime |
| CAS | 84163-00-8 |
| Formule moléculaire | C21H24N2O5 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (Z)-4-[(Hydroxyimino)(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)methyl]-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H24N2O5/c1-27-17-7-8-18(19(24)13-17)20(22-26)16-9-11-23(12-10-16)21(25)28-14-15-5-3-2-4-6-15/h2-8,13,16,22,26H,9-12,14H2,1H3/b20-18+ |
| SMILES | COC1=CC(=O)\C(=C(\NO)/C2CCN(CC2)C(=O)OCc3ccccc3)\C=C1 |
| Nom IUPAC | 4-[(E)-(hydroxyamino)-(4-méthoxy-6-oxocyclohexa-2,4-dién-1-ylidène)méthyl]pipéridine-1-carboxylate de benzyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 384.43 |
| Poids de la formule | 384.1685 |