Learn More
Acide (Z)-3-hydroxy-9-octadécénoïque, TRC
Code produit 30393628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30393628 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30393628 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94672050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Z)-3-Hydroxy-9-octadecenoic Acid
CAS 103451-17-8
Formule moléculaire C18H34O3
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(19)16-18(20)21/h9-10,17,19H,2-8,11-16H2,1H3,(H,20,21)/b10-9-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCC(O)CC(=O)O
Nom IUPAC acide (Z)-3-hydroxyoctadec-9-énoique
Poids moléculaire (g/mol) 298.46
Poids de la formule 298.2508