Learn More
(Z)-4-((5-Hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)imino)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, TRC
Code produit 30389625
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30389625 10 mg
30398420 50 mg
30389034 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30389625 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH12173010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62094-95-5
Formule moléculaire C20H17N5O2
Poids moléculaire (g/mol) 359.38
Synonyme (4Z)-2,4-Dihydro-4-[(5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)imino]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one
Nom IUPAC (4Z)-5-methyl-4-[(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4H-pyrazol-4-yl)imino]-2-phenylpyrazol-3-one
SMILES CC1=NN(C(=O)C1\N=C/2\C(=NN(C2=O)c3ccccc3)C)c4ccccc4
Spécification
Nom chimique ou matériau (Z)-4-((5-Hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)imino)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H17N5O2/c1-13-17(19(26)24(22-13)15-9-5-3-6-10-15)21-18-14(2)23-25(20(18)27)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,1-2H3/b21-18-
Poids de la formule 359.1382