Learn More
(Z)-4-Hydroxy Tamoxifène O-bêta-D-Glucuronide (~90 %), TRC
Product Code. 30135115
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Unit Size:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30135115 25 mg 25mg
30007367 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30135115 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH95476525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 128255-45-8
Formule moléculaire C32H37NO8
Poids moléculaire (g/mol) 563.64
Synonyme 4-[(1Z)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, (Z)-4-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
Nom IUPAC (2S,3S,6S)-6-[4-[(Z)-1-[4-[2-(diméthylamino)étoxy]phényl]-2-phénylbut-1-ényl]phénoxi]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-acide carboxylique
SMILES O[C@@H](C(O)C1O)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1OC2=CC=C(/C(C3=CC=C(OCCN(C)C)C=C3)=C(C4=CC=CC=C4)/CC)C=C2
Specifications
Nom chimique ou matériau (Z)-4-Hydroxy Tamoxifen O-beta-D-Glucuronide
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C32H37NO8/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(15-11-21)39-19-18-33(2)3)22-12-16-24(17-13-22)40-32-29(36)27(34)28(35)30(41-32)31(37)38/h5-17,27-30,32,34-36H,4,18-19H2,1-3H3,(H,37,38)/b26-25-/t27?,28-,29?,30-,32+/m0/s1
Poids de la formule 563.2519