Learn More
(Z)-4-Hydroxy-Tamoxifène, TRC
Code produit 30134553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134553 100 mg 100mg
30004247 5 mg 5mg
30011214 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134553 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH954725100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68047-06-3
Formule moléculaire C26H29NO2
Poids moléculaire (g/mol) 387.51
Synonyme Tamoxifen-4-hydroxy, 4-[(1Z)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenol (ACI), Phenol, 4-[(1Z)-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]- (9CI), Phenol, 4-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]-,
Nom IUPAC 4-[(Z)-1-[4-[2-(diméthylamino)étoxy]phényl]-2-phénylbut-1-ényl]phénol
SMILES CCC(=C(c1ccc(O)cc1)c2ccc(OCCN(C)C)cc2)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Z-4-Hydroxy Tamoxifen
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
Poids de la formule 387.2198
Pourcentage de pureté >95%