Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Z)-4-hydroxytamoxifène |
| CAS | 68047-06-3 |
| Quantité | 100 mg |
| Point de fusion | 137°C à 143°C |
| Conditions d’expédition | Aucune contrainte spéciale |
| Gamme de produits | Sciences de la vie |
| Formule moléculaire | C26 H29 N O2 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Couleur | Blanc à presque blanc |
| Pureté | ≥98,5% |