Learn More
Z-Cys(Bzl)-OH, TRC
Code produit 30360393
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30360393 2.5 g
30356191 500 mg
30358218 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30360393 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9948002.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3257-18-9
Formule moléculaire C18H19NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 345.41
Nom IUPAC (2R)-3-benzylsulfanyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoic acid
SMILES OC(=O)[C@H](CSCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Z-Cys(Bzl)-OH
Formule InChI InChI=1S/C18H19NO4S/c20-17(21)16(13-24-12-15-9-5-2-6-10-15)19-18(22)23-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,22)(H,20,21)/t16-/m0/s1
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 345.1035
Conditions d’expédition Room Temperature