Learn More
(Z)-Doxepine Chlorhydrate, TRC
Code produit 30383797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30383797 10 mg
30372114 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30383797 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD55001510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25127-31-5
Formule moléculaire C19H22ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 315.84
Synonyme (3Z)-3-(Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, (Z)-3-(Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, (Z)-N,N-dimethyldibenz[b,e]oxepin-delta11(6H),gamma-propylamine Hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin 1-Propanamine deriv.
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau (Z)-Doxepin Hydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11-;
Poids de la formule 315.139