Learn More
(Z)-Gamma-Jasmolactone (> 90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Z)-gamma-Jasmolactone |
| CAS | 63095-33-0 |
| Formule moléculaire | C10H16O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 5-(3Z)-3-Hexen-1-yldihydro-2(3H)-furanone, (Z)-5-(3-Hexenyl)dihydro-2(3H)-furanone, 5-(3Z)-3-Hexenyldihydro-2(3H)-furanone, cis-gamma-Jasmine Lactone |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h3-4,9H,2,5-8H2,1H3/b4-3- |
| SMILES | CC\C=C/CCC1CCC(=O)O1 |
| Nom IUPAC | 5-[(Z)-hex-3-ényl]oxolan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.23 |
| Poids de la formule | 168.115 |