Learn More
(Z)-gémifloxacine mésilate, TRC
Code produit 30240830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240830 100 mg 100mg
30240682 10 mg 10mg
30240653 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240830 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG336000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 210353-53-0
Formule moléculaire C18 H20 F N5 O4 . C H4 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 485.49
Synonyme 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 7-[(4Z)-3-(aminomethyl)-4-(methoxyimino)-1-pyrrolidinyl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, monomethanesulfonate, Factive, Floxguard, Gemifloxacin mesylate, Gemixa, LB 20304a, SB 265805S, Gemifloxacin Mesilate
Nom IUPAC 7-[(4Z)-3-(aminométhyl)-4-méthoxyiminopyrrolidine-1-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-acide carboxylique ; Acide méthanassulfurique
SMILES CO\N=C\1/CN(CC1CN)c2nc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4.CS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gemifloxacin Mesilate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H20FN5O4.CH4O3S/c1-28-22-14-8-23(6-9(14)5-20)17-13(19)4-11-15(25)12(18(26)27)7-24(10-2-3-10)16(11)21-17;1-5(2,3)4/h4,7,9-10H,2-3,5-6,8,20H2,1H3,(H,26,27);1H3,(H,2,3,4)/b22-14+;
Poids de la formule 485.138