Learn More
Thermo Scientific Chemicals Z-Gly-Gly-Leu-7-amino-4-méthylcoumarine
Code produit 15426589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426589 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15426589 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64796.#0
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc à jaune pâle
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Substrat fluorogénique pour l’activité de type chymotrypsine du protéasome
Formule moléculaire C28H32N4O7
Poids de la formule 536,57
Synonyme Z-Gly-Gly-Leu-AMC ; Z-GGL-AMC
Sensibilité Sensible à la lumière
Type de produit Z-Gly-Gly-Leu-7-amino-4-méthylcoumarine
Forme Poudre